Få mere at vide
TPP™ Cellekultur mikroplader
Artikelnummer. p-6927015
Kulturområde:
9,02 cm²
Kapacitet (metrisk):
15,53 ml
Nå tælle:
6
Mængde:
162/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11391764
Brand: TPP™ 92406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren for krystalklar gennemsigtighed. TPP™ Cellekulturmikroplader har opto-mekanisk behandling af vækstområdet for optimal celleadhæsion.
  • Udluftningssystem i låget garanterer kontrolleret gasudveksling med lav fordampning; ventilationsåbninger i pladebunden forhindrer kondens og giver en ensartet luftstrøm mellem stablede plader
  • Skrå kant tillader kun placering af låget i én position; gult markeringsområde på låg og plade sikrer korrekt lågorientering
  • Rammet grebsområde sikrer et sikkert greb og forhindrer utilsigtet løft af låget
  • Let at se sort alfanumerisk mærkning mellem brøndene for nem orientering under mikroskopi
  • Vækstområde kun i sfærisk zone; absolut flad vækstflade
  • Pladestørrelser (6, 12, 24, 48 og 96-brønde) stables sikkert sammen
  • Fremstillet i overensstemmelse med standarderne ANSI/SLAS 1-2004 til ANSI/SLAS 4-2004
  • Hvid grundfarve er præget fast på testpladen, hvilket eliminerer tab af identifikation ved løsrivelse
  • 2 brøndgeometrier tilgængelige: F-base og U-base
Tekniske data
Array 2 x 3
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 15,53 ml
Farve Klar
Kulturområde 9,02 cm²
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Vævskultur
Type Cellekultur mikroplade
Nå tælle 6
Inkluderer Låg
Mængde 162/Cs.
Dimensioner (L x B x H) 128 x 86 x 22 mm
Længde (metrisk) 128 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Højde (metrisk) 22 mm