Få mere at vide
TPP™ Cellekultur mikroplader
Beskrivelse
Fremstillet af polystyren for krystalklar gennemsigtighed. TPP™ Cellekulturmikroplader har opto-mekanisk behandling af vækstområdet for optimal celleadhæsion.
- Udluftningssystem i låget garanterer kontrolleret gasudveksling med lav fordampning; ventilationsåbninger i pladebunden forhindrer kondens og giver en ensartet luftstrøm mellem stablede plader
- Skrå kant tillader kun placering af låget i én position; gult markeringsområde på låg og plade sikrer korrekt lågorientering
- Rammet grebsområde sikrer et sikkert greb og forhindrer utilsigtet løft af låget
- Let at se sort alfanumerisk mærkning mellem brøndene for nem orientering under mikroskopi
- Vækstområde kun i sfærisk zone; absolut flad vækstflade
- Pladestørrelser (6, 12, 24, 48 og 96-brønde) stables sikkert sammen
- Fremstillet i overensstemmelse med standarderne ANSI/SLAS 1-2004 til ANSI/SLAS 4-2004
- Hvid grundfarve er præget fast på testpladen, hvilket eliminerer tab af identifikation ved løsrivelse
- 2 brøndgeometrier tilgængelige: F-base og U-base
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 2 x 3 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 15,53 ml |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,02 cm² |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |