Få mere at vide
Vand i cellekultur, Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15676675
Skift visning
Mængde:
20 L
Pakningsstørrelse:
20 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15676675 20 L 20 L
1 options
Artikelnummer. 15676675 Leverandør Corning Media Tech Leverandørnr. 25065LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4020.00 DKK
    3753.94 DKK / 20 L
    Spare 266.06 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CORNING™ Cell Culture Grade Water er testet til USP/EP sterilt vand til injektionsspecifikationer.
  • Vand af høj kvalitet, velegnet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og andre reagenser til følsomme anvendelser.
  • Vores udvalg af bioprocesbeholdere er velegnede til anvendelser i stor skala, såsom rengøring og op- og nedstrøms reagensforberedelse.
  • Vand af cellekulturkvalitet gennemgår en bred vifte af test, som omfatter test af de kemiske og fysiske egenskaber, der findes i USP og EP-monografier for sterilt vand til injektion (WFI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Taske
Rester efter fordampning ≤3 mg (0,0003%)
Sterilitet Steril
Mængde 20 L