Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Erstatningscelledyrkningskolbe
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
Dyrkningsbeholderne har et unikt basedesign, som sammen med den bulb-endede omrører sikrer, at cellerne løftes i suspension ved lavest mulige hastigheder. Denne blide omrøring fremmer høje celleudbytter ved at forhindre celleforskydning. Udskiftningskolber inkluderer ikke hætter eller omrøringsmekanismer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Biologiske omrørere glas ingen endehætter, tætninger eller omrørerstænger |
| Bund form | Flad |