Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Erstatningscelledyrkningskolbe
Beschreibung
- Fremstillet af borosilikatglas
Dyrkningsbeholderne har et unikt basedesign, som sammen med den bulb-endede omrører sikrer, at cellerne løftes i suspension ved lavest mulige hastigheder. Denne blide omrøring fremmer høje celleudbytter ved at forhindre celleforskydning. Udskiftningskolber inkluderer ikke hætter eller omrøringsmekanismer.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Biologiske omrørere glas ingen endehætter, tætninger eller omrørerstænger |
| Bund form | Flad |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.