Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Erstatningscelledyrkningskolbe
Artikelnummer. 12927286
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12927286
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 2183736
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre levetiden for dine BS-200-seriens cellekulturrøresystemer med denne erstatningscelledyrkningskolbe.
  • Fremstillet af borosilikatglas
Dyrkningsbeholderne har et unikt basedesign, som sammen med den bulb-endede omrører sikrer, at cellerne løftes i suspension ved lavest mulige hastigheder. Denne blide omrøring fremmer høje celleudbytter ved at forhindre celleforskydning. Udskiftningskolber inkluderer ikke hætter eller omrøringsmekanismer.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Biologiske omrørere glas ingen endehætter, tætninger eller omrørerstænger
Bund form Flad