Få mere at vide
Merck Millicell HY 5-lags cellekulturkolbe, T-1000, steril
Shop alle Merck produkter
:
Cellekulturkolbe; Steril
Beskrivelse
- Konsekvent, højt celleudbytte og levedygtighed, ensartet sundhed på tværs af alle lag
- Samme mediekrav (volumen pr. arealenhed) som traditionelle T-kolber
- Ensartede dyrkningsbetingelser uden at medier lækker eller spilder mellem lagene
- Spar tid brugt på at passere celler
- Spar på omkostningerne til medier, celler og reagenser
- En nem overgang fra enkeltlags cellekulturkolber
- Nem fjernelse af medie fra kolben med ergonomisk hætteplacering
- Passer under mikroskoper til overvågning af cellesundhed og konfluens
- Stabelbart design sparer kuvøseplads
- Stregkodning tilgængelig
- Frostede områder på kolben giver mulighed for nem markering og nummerering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) Medier | 200 ml til 300 ml (anbefalet medievolumen) |
| Lukningsfarve | Rød |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | Cellevækst |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 51 mm |
| Længde (engelsk) | 8,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 222 mm |
| nr. pr. sag | 8 Pk. |
| nr. pr. pakke | 1/pose |
| Vis mere |