Få mere at vide
MP Biomedicals™ Celle Cryopreservation Medium med 10% DMSO
Artikelnummer. 16389855 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
16389855 50 ml
1 options
Artikelnummer. 16389855 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092780248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 DKK
    1880.62 DKK / 50ml
    Spare 94.38 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Afbalanceret, proteinfri, klar til brug kryokonserveringsopløsning med 10 % USP DMSO (CryoPres™ ).
  • Cell Cryopreservation Medium med 10% DMSO er en afbalanceret, proteinfri, brugsklar kryokonserveringsopløsning med 10% USP DMSO (Cryopres™ )
  • Det kræver ingen fortynding eller yderligere behandling og kan bruges til celler dyrket i serumfrit medium eller med serumholdigt medium
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Kryokonservering
Mængde 50 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl Sulfoxide