Få mere at vide
Biochrom Reserve 8 positions celleskifter
Beskrivelse
- Celleskifter til 8 x 10 mm banelængde celler
- Kompatibel med Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 og 6300 modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 og 6300 modeller |
| Oversigt | 8-celle skifter karrusel |
| Type | Karrusel med 8 positioner |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 og 6300 modeller |
| Stilængde | 10 mm |
| Form | Rund |