Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cell Activation Cocktail 500X
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18719066
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
18719066 1 mL
1 options
Artikelnummer. 18719066 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5476/1ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cell activation cocktail
Cell Activation Cocktail 500X contains the following compounds: Monensin sodium salt (1.5 mM), Phorbol 12-myristate 13-acetate (0.0405 mM) and Ionomycin calcium salt (0.67 mM). Cocktail is provided as 1 ml of 500X concentrate in ethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mL
Mål Buffers, Chelators and Reagents