Få mere at vide
Celite™, for analysis, high purity analytical grade
Artikelnummer. p-2691184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
Artikelnummer. 10652023
Brand: Thermo Scientific Acros 173460100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61790-53-2
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.083
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celite™
Fysisk form Pulver
Tæthed <0.25 g/mL (centrifuged wet density)
Farve Grå/Pink til Hvid
Mængde 10 g
pH 5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension)
Tab ved tørring 0.5% max.
Tab ved tænding 2% max.
Emballage Glasflaske
Permeabilitet 0.15 to 0.30 DARCY
Siliciumdioxid 98.7%
Formel vægt 60.08
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Celite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Diatomaceous earth