Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celite™ |
| Fysisk form | Pulver |
| Tæthed | <0,25 g/ml (centrifugeret vådtæthed) |
| Farve | Grå/Pink til Hvid |
| Mængde | 10 g |
| pH | 5 til 8 (25 °C, 10% afhængning) |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Tab ved tænding | 2% maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Permeabilitet | 0,15 til 0,30 DARCY |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Celite
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Diatomaceous earth