Få mere at vide
Celite™, til analyse, høj renhed analytisk grad
Artikelnummer. 10295890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295890 25 g Glasflaske 25g
10652023 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173460250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61790-53-2
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.083
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celite™
Fysisk form Pulver
Tæthed <0,25 g/ml (centrifugeret vådtæthed)
Farve Grå/Pink til Hvid
Mængde 25 g
pH 5 til 8 (25 °C, 10% afhængning)
Tab ved tørring 0,5% maks.
Tab ved tænding 2% maks.
Emballage Glasflaske
Permeabilitet 0,15 til 0,30 DARCY
Siliciumdioxid 98.7%
Formel vægt 60.08
Grad Analyser