Få mere at vide
Celite™ 577 Fint, Solstice
Artikelnummer. 15642130
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15642130 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15642130 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 221421KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.00 DKK
    662.08 DKK / 1kg
    Spare 55.92 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Filterhjælp, brændt
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diatomaceous Earth, Calcined
Navn note Kalket
Farve Hvid
Mængde 1 kg
CAS 91053-39-3
Emballage Tromle med inliner
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00132803
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn dioxosilan
Molekylvægt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563