Få mere at vide
Celite™ 545
Artikelnummer. 10461153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10461153 500 g Plastflaske 500g
10316691 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
11964061 10 kg Fiber tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461153 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349675000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.60 DKK
    342.65 DKK / 500g
    Spare 37.95 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105,988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68855-54-9
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.988
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn dinatrium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celite™ 545
Fysisk form Pulver
Tæthed 336 g/L (typisk)
Farve Hvid
Mængde 500 g
pH 10,0 (10 % vandig opl., typisk)
Tab ved tænding 0,2 % (600 °C) (typisk)
Partikelstørrelse 38,9 mikron
Emballage Plastflaske
Permeabilitet 4.20 Darcies (typisk)
Siliciumdioxid 91.5%
Formel vægt 60.08