Få mere at vide
Celite™ 545, Supelco™
Artikelnummer. 15814280
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
10 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814280 1 kg
15804280 250 g
15897120 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15814280 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1026931000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Particle size 0.02 to 0.1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68855-54-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celite™ 545
Smeltepunkt >450°C
Tæthed 2.36 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00132803
Synonym Celite™ 545, Celite™ 545
Grad Ungraded