Få mere at vide
Celite™ 209, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15640800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15640800 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15640800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 055541KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Filter aid, natural, untreated
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celite™ 209
Farve Gray
Mængde 1 kg
CAS 61790-53-2
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00132803
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn dioxosilane
Molekylvægt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563