Få mere at vide
Celiprolol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17919264
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17919264 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17919264 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0128.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Celiprolol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celiprolol Hydrochloride
CAS 57470-78-7
Analyt- eller komponentnavne Celiprolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H33 N3 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
SMIL Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn 3-[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 415.95
Mængde 250 mg
Formel vægt 415.2238 g/mol