Få mere at vide
Celiprolol Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celiprolol Hydrochloride |
| CAS | 57470-78-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Celiprolol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H33 N3 O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C |
| Vis mere |