Få mere at vide
Celiprolol Hydrochloride EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Celiprolol Hydrochloride EP Impurity F
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea |
| CAS | 79881-89-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. F (EP), Celiprolol Imp. F (EP), 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity F, Celiprolol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O3/c1-4-15(5-2)13(18)14-10-6-7-12(17)11(8-10)9(3)16/h6-8,17H,4-5H2,1-3H3,(H,14,18) |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 3-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea |
| Vis mere |