Få mere at vide
Celiprolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462867
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462867 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462867 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0128.0001
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Celiprolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Celiprolol Hydrochloride
CAS 57470-78-7
Analyt- eller komponentnavne Celiprolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice Pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H33 N3 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320 A, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI), Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI), Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25 H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1 H
SMIL Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC navn 3-[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 415.95
Mængde 1 ml
Formel vægt 415.2238 g/mol