Få mere at vide
Celiprolol EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Celiprolol EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea |
| CAS | 57471-01-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H33 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. C (EP), Celiprolol Imp. C (EP), 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea, Celiprolol Hydrochloride Impurity C, Celiprolol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4/c1-13(24)16-10-14(22-18(26)23-20(5,6)7)8-9-17(16)27-12-15(25)11-21-19(2,3)4/h8-10,15,21,25H,11-12H2,1-7H3,(H2,22,23,26) |
| SMIL | CC(=O)c1cc(NC(=O)NC(C)(C)C)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-tert-butylurea |
| Vis mere |