missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Celiprolol EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Celiprolol EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| CAS | 56980-94-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C15 H24 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. A (EP), Celiprolol Imp. A (EP), 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone, Celiprolol Hydrochloride Impurity A, Celiprolol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-10(18)13-7-11(16)5-6-14(13)20-9-12(19)8-17-15(2,3)4/h5-7,12,17,19H,8-9,16H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(N)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-[5-amino-2-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?