Få mere at vide
Celgosivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celgosivir |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO5/c1-2-3-9(15)18-8-6-13-5-4-7(14)10(13)12(17)11(8)16/h7-8,10-12,14,16-17H,2-6H2,1H3/t7-,8-,10+,11+,12+/m0/s1 |
| Formel vægt | 259.142 |