Learn More
Celgosivir hydrochloride, MedChemExpress
Description
Celgosivir hydrochloride (MBI 3253 hydrochloride
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Celgosivir hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141117-12-6 |
| Farve | Gray |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H22ClNO5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | MBI 3253 hydrochlorideMDL 28574 hydrochlorideMX3253 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (338.11 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.11 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |