missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Celestolide, TRC

Artikelnummer. 30137975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137975 100 mg
30132781 250 mg
17964375 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC253500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13171-00-1
Molekylær formel C17 H24 O
Molekylvægt (g/mol) 244.37
Synonym Ethanone, 1-[6-(1,1-dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1H-inden-4-yl]- (9CI, ACI), 1-[6-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1H-inden-4-yl]ethanone (ACI), Ketone, 6-tert-butyl-1,1-dimethyl-4-indanyl methyl (6CI, 7CI, 8CI), 1-(6-(tert-Butyl)-1,1-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)ethanone, 1-(6-tert-Butyl-1,1-dimethyl-indan-4-yl)-ethanone, 1-[6-(tert-Butyl)-1,1-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]ethan-1-one, 4-Acetyl-1,1-dimethyl-6-tert-butylindan, 4-Acetyl-1,1-dimethyl-6-tert-butylindane, 4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan, 4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindane, 6-tert-Butyl-1,1-dimethyl-4-indanyl methyl ketone, ADBI, Celestolide, Crysolide, Esperone
IUPAC navn 1-(6-tert-butyl-1,1-dimethyl-2,3-dihydroinden-4-yl)ethanone
SMIL CC(=O)c1cc(cc2c1CCC2(C)C)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Celestolide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H24O/c1-11(18)14-9-12(16(2,3)4)10-15-13(14)7-8-17(15,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Formel vægt 244.1827
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.