missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Celestolide-d6 (major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celestolide-d6 |
| CAS | 2733264-86-1 |
| Molekylær formel | C17 D6 H18 O |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O/c1-11(18)14-9-12(16(2,3)4)10-15-13(14)7-8-17(15,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3/i5D3,6D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1(CCc2c(cc(cc12)C(C)(C)C)C(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-[6-tert-butyl-1,1-bis(trideuteriomethyl)indan-4-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.41 |
| Formel vægt | 250.2204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?