Få mere at vide
Celestine Blue, pure
Artikelnummer. 10433743 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10433743 10 g -
10424795 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10433743 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195560100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1562-90-9 | C17H18ClN3O4 | 363.798 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1562-90-9
Molekylær formel C17H18ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 363.798
MDL nummer MFCD00011927
InChI nøgle OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54684697
IUPAC navn 7-(diethylamino)-4-hydroxy-3-oxophenoxazin-10-ium-1-carboxamid;chlorid
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celestine blue
Merck Index 15, 1961
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 638 to 648nm
Formel vægt 363.79
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 700 min. (in water)
UV-spektrometri Complies
Farve Sort til Brun
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver