Få mere at vide
Celecoxib, Mikromol™
Artikelnummer. 18002120
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18002120 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002120 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0344.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Celecoxib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celecoxib
CAS 169590-42-5
Analyt- eller komponentnavne Celecoxib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Celecoxib
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
SMIL Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 381,0759 g/mol