Få mere at vide
Celecoxib, LoGiCal
Artikelnummer. 30463069
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463069 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463069 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0344.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celecoxib
CAS 169590-42-5
Analyt- eller komponentnavne Celecoxib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Celecoxib
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 381,0759 g/mol