Få mere at vide
Celecoxib-d4, TRC
Artikelnummer. 30352143
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30352143 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30352143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2510021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celecoxib-d4
CAS 544686-20-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H10D4F3N3O2S
Mængde 1 mg
Synonym 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-trifluoromethyl)-1H-pyrazol-yl]benzenesulfonamide-d4, Celebra-d4, Celecox-d4, Celocoxib-d4, SC 58635-d4, YM 177-d4, Celebrex-d4
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)/i6D,7D,8D,9D
SMIL CC(C=C1)=CC=C1C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=C([2H])C([2H])=C(S(N)(=O)=O)C([2H])=C3[2H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 385.4
Formel vægt 385.101
Procent renhed >95