Få mere at vide
Celecoxib Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celecoxib Carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12F3N3O4S/c18-17(19,20)15-9-14(10-1-3-11(4-2-10)16(24)25)23(22-15)12-5-7-13(8-6-12)28(21,26)27/h1-9H,(H,24,25)(H2,21,26,27) |
| Formel vægt | 411.0501 |
| Procent renhed | >95% |