Få mere at vide
Celecoxib Carboxylic Acid (4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celecoxib Carboxylic Acid |
| CAS | 170571-01-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Celecoxib Carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H12 F3 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid, Celecoxib Carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12F3N3O4S/c18-17(19,20)15-9-14(10-1-3-11(4-2-10)16(24)25)23(22-15)12-5-7-13(8-6-12)28(21,26)27/h1-9H,(H,24,25)(H2,21,26,27) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(cc3)C(=O)O)C(F)(F)F |
| Vis mere |