Få mere at vide
Celecoxib 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30464097
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30464097 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464097 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0344.0011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celecoxib
CAS 169590-42-5
Analyt- eller komponentnavne Celecoxib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Celecoxib
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 381,0759 g/mol