Få mere at vide
Celatom∣r FW-14
Artikelnummer. 11375245
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375245 1000 g 1000g
11385245 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31733.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105,988 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68855-54-9
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.988
MDL nummer MFCD00132803
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn dinatrium;carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celatom™ FW-14
Mængde 1000 g