Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Celastrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18712564
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18712564 10 mg
18712754 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18712564 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3203/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibits TNF-α-induced NF-κB activation
Antioxidant and anti-inflammatory agent. Potently inhibits lipid peroxidation in mitochondria and inhibits TNF-α-induced NFκB activation. Also shown to inhibit topoisomerase II activity in vitro (IC50 = 7.41 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34157-83-0
Molekylær formel C29H38O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celastrol
Mængde 10 mg
Formel vægt 450.61
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 450.62