Få mere at vide
Novus Biologicals™ Celastrol, IL-17A (IL-17A Inhibitor)
Artikelnummer. 18197622 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.01 g
Artikelnummer. Mængde
18197622 0.01 g
1 options
Artikelnummer. 18197622 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP2293620.01G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in assays to inhibit IL-17A induction
CAS Number 34157-83-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Solubility:DMSO: >10 mg/mL assay:>or equal to 98% (HPLC)
Indhold og opbevaring Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Buffer Solubility:DMSO: >10 mg/mL assay: ≥ 98% (HPLC)
Mængde 0.01 g