Få mere at vide
Celastrol (>85%), TRC
Artikelnummer. 30355661
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30355661 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30355661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24951050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celastrol
CAS 34157-83-0
Molekylær formel C29 H38 O4
Mængde 50 mg
Synonym 24,25,26-Trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-, (9β,13α,14β,20α)-, 24-Nor-D:A-friedooleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo- (7CI,8CI), D:A-Friedo-24-noroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo-, (20α)-, (9β,13α,14β,20α)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26-trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, [2R-(2α,4aβ,6aβ,12bβ,14aα,14bβ)]-, Celastrol, NSC 70931, Tripterin
InChI formel InChI=1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
SMIL C[C@@]12[C@]([C@@]3([H])[C@@](CC1)(CC[C@](C)(C3)C(O)=O)C)(CC[C@@]4(C2=CC=C5C4=CC(C(O)=C5C)=O)C)C
IUPAC navn (2R,4aS,6aR,6aS,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 450.61
Formel vægt 450.277