Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celastrol |
| Mængde | 100 mg |
| Smeltepunkt | 203,0 °C |
| Formel vægt | 450.62 |
| InChI nøgle | KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N |
| SMIL | CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C1[C@@]2(C)CC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@]12C)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.62 |
Sikkerhed og håndtering
- Celastrol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Celastrol