Få mere at vide
Melford Cefuroxim natriumsalt
Beskrivelse
Ceftriaxon dinatriumsalt er et tredje generations cephalosporin antibiotikum. Hemi-formen (heptahydrat) angiver tilstedeværelsen af vandmolekyler i krystalstrukturen.
Ceftriaxon hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er), enzymer involveret i de sidste stadier af peptidoglycansyntese. Denne interferens fører til strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse. Bredspektret antibiotikum effektivt mod både Gram-positive og Gram-negative bakterier. Kan bruges i mikrobiologisk forskning og undersøgelser med fokus på antibakterielle midler. Dets inklusion i kulturmedier kan hjælpe med selektivt at isolere bakterier, der er modtagelige for dette antibiotikum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefuroxime, Sodium Salt |
| CAS | 56238-63-2 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C16H15N4NaO8S |