missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefuroxime Axetil Impurity C (85%), TRC

Artikelnummer. 30367382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367382 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2480801MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefuroxime Axetil Impurity C
CAS 76598-06-6
Molekylær formel C18 H15 Cl3 N4 O9 S
Mængde 1 mg
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[[[(trichloroacetyl)amino]carbonyl]oxy]methyl]-, [6R-[6α,7β(Z)]]- (9CI), [6R-[6α,7β(Z)]]-7-[[2-Furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[[[(trichloroacetyl)amino]carbonyl]oxy]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefuroxime Axetil EP Impurity C(Cefuroxime Sodium EP D), (6R,7R)-7-[((Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetyl)amino]-8-oxo-3-[([(trichloroacetyl)carbamoyl]oxy)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic AcidCefuroxime Axetil Impurity C
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N4O9S/c1-32-24-9(8-3-2-4-33-8)12(26)22-10-13(27)25-11(15(28)29)7(6-35-14(10)25)5-34-17(31)23-16(30)18(19,20)21/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H,22,26)(H,28,29)(H,23,30,31)/b24-9-/t10-,14-/m1/s1
SMIL CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl)\c3occc3
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-3-[(2,2,2-trichloroacetyl)carbamoyloxymethyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 569.7571
Formel vægt 567.9625
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.