Få mere at vide
Cefuracetime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefuracetime |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O8S/c1-8(21)28-6-9-7-29-16-12(15(23)20(16)13(9)17(24)25)18-14(22)11(19-26-2)10-4-3-5-27-10/h3-5,12,16H,6-7H2,1-2H3,(H,18,22)(H,24,25)/b19-11-/t12-,16-/m1/s1 |
| Formel vægt | 423.0736 |