Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxon natriumsalt hemiheptahydrat
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Ceftriaxon er natriumsaltet af ceftriaxon, et beta-lactam antibiotikum af cephalosporin-klassen, der virker ved at inaktivere penicillin-bindende proteiner
Applikationer
•Penicillin-bindende proteininaktivering hæmmer peptidoglycan-tværbinding og fører til ødelæggelse af cellevæggen og efterfølgende lysis
•Det udviser antibiotisk aktivitet mod gram-negative bakterier
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate |
| Type | Ceftriaxon natriumsalt hemiheptahydrat |
| Smeltepunkt | 236,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | 10% maks. |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| IUPAC navn | tetranatrium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1 -azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-id (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2) ,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat heptahydrat |
| Formel vægt | 661.6 |
| Procent renhed | ≥94% (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
- Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .