Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxon natriumsalt hemiheptahydrat
Artikelnummer. 15325008 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15325008
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455420050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Ceftriaxone, CAS # 104376-79-6, natriumsalthemiheptahydrat er natriumsaltet af ceftriaxon, et tredje generations beta-lactam antibiotikum af cephalosporinklassen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
General Description
• Ceftriaxone is the sodium salt of ceftriaxone, a beta-lactam antibiotic of the cephalosporin class that works by inactivating penicillin-binding proteins
Applications
• Penicillin-binding protein inactivation inhibits peptidoglycan cross-linkage and leads to destruction of the cell wall and subsequent lysis
• It exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104376-79-6
Molekylær formel C36H46N16Na4O21S6
Molekylvægt (g/mol) 1323.17
MDL nummer MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
InChI nøgle RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
PubChem CID 131843450
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Type Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate
Smeltepunkt 236.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Vand 10% max.
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC navn tetrasodium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate heptahydrate
Formel vægt 661.6
Procent renhed ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.