Få mere at vide
Melford Ceftriaxon dinatriumsalthemi
Artikelnummer. 30018174
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30018174 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30018174 Leverandør Melford Leverandørnr. C547000.25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ceftriaxon dinatriumsalt er et tredje generations cephalosporin antibiotikum. Hemi-formen (heptahydrat) angiver tilstedeværelsen af vandmolekyler i krystalstrukturen.
Ceftriaxon hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er), enzymer involveret i de sidste stadier af peptidoglycansyntese. Denne interferens fører til strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse. Bredspektret antibiotikum effektivt mod både Gram-positive og Gram-negative bakterier. Kan bruges i mikrobiologisk forskning og undersøgelser med fokus på antibakterielle midler. Dets inklusion i kulturmedier kan hjælpe med selektivt at isolere bakterier, der er modtagelige for dette antibiotikum.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceftriaxone Disodium Salt Hemi (Heptahydrate)
CAS 104376-79-6
Mængde 250 mg
Molekylær formel C18H16N8Na2O7S2-3.5H2O