Få mere at vide
Ceftolozane Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceftolozane Sulfate |
| CAS | 936111-69-2 |
| Molekylær formel | C23 H31 N12 O8 S2 . H O4 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Ceftolozane Sulfate, 1H-Pyrazolium, 5-amino-4-[[[(2-aminoethyl)amino]carbonyl]amino]-2-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, sulfate (1:1 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N12O8S2.H2O4S/c1-23(2,20(40)41)43-31-11(15-30-21(26)45-32-15)16(36)29-12-17(37)35-13(19(38)39)9(8-44-18(12)35)6-34-7-10(14(25)33(34)3)28-22(42)27-5-4-24;1-5(2,3)4/h7,12,18,25H,4-6,8,24H2,1-3H3,(H7,26,27,28,29,30,32,36,38,39,40,41,42);(H2,1, |
| SMIL | Cn1c(N)c(NC(=O)NCCN)c[n+]1CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c4nsc(N)n4)C3=O)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | (6R,7R)-3-[[3-amino-4-(2-aminoethylcarbamoylamino)-2-methylpyrazol-1-ium-1-yl]methyl]-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 764.768 |
| Formel vægt | 764.142 |