Få mere at vide
Ceftizoxim, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16594464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16594464 1 g -
16504474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465110010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68401-81-0
Molekylær formel C13H13N5O5S2
Molekylvægt (g/mol) 383.40
MDL nummer MFCD00072000
InChI nøgle NNULBSISHYWZJU-LLKWHZGFSA-N
IUPAC navn natrium (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
SMIL [H][C@]12SCC=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\C1=CSC(N)=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceftizoxime
Smeltepunkt 260,0 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 383.4