Få mere at vide
Ceftizoxim, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16504474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 16504474
Brand: Thermo Scientific Acros 465110050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68401-81-0
Molekylær formel C13H13N5O5S2
Molekylvægt (g/mol) 383.40
MDL nummer MFCD00072000
InChI nøgle NNULBSISHYWZJU-LLKWHZGFSA-N
IUPAC navn natrium (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
SMIL [H][C@]12SCC=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\C1=CSC(N)=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceftizoxime
Smeltepunkt 260.0°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vægt 383.4