Få mere at vide
Ceftiofur sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16428496 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16428496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0898
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Specifica
Kemisk navn eller materiale Ceftiofur sodium
Fysisk form Solid
CAS 104010-37-9
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16N5NaO7S3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym sodium ceftiofur
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (73.32 mM)
SMIL O=C(O[Na])C(N12)=C(CSC(C3=CC=CO3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 545.54
Formel vægt 545.54
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.