Få mere at vide
Ceftiofur natrium, 95%
Beskrivelse
Ceftiofur natrium er resistent over for antibiotikaresistensenzymet beta-laktamase og har aktivitet mod gram-positive og gramnegative bakterier. E. coli-stammer, der er resistente over for ceftiofur, er blevet rapporteret. Den bakteriedræbende aktivitet af ceftiofur skyldes hæmning af cellevægsyntese via affinitet for penicillin-bindende proteiner. PBP'erne er transpeptidaser, som er vitale for peptidoglycan-biosyntese. Derfor forhindrer deres hæmning, at denne vitale cellevægskomponent kan syntetiseres korrekt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ceftiofur natrium er resistent over for antibiotikaresistensenzymet beta-laktamase og har aktivitet mod gram-positive og gramnegative bakterier. E. coli-stammer, der er resistente over for ceftiofur, er blevet rapporteret. Den bakteriedræbende aktivitet af ceftiofur skyldes hæmning af cellevægsyntese via affinitet for penicillin-bindende proteiner. PBP'erne er transpeptidaser, som er vitale for peptidoglycan-biosyntese. Derfor forhindrer deres hæmning, at denne vitale cellevægskomponent kan syntetiseres korrekt.
Opløselighed
Fritopløselig i vandløsning
Bemærk
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceftiofur sodium |
| Type | Ceftiofur natrium |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid eller Gul |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Fritopløselig i vandløsning |
| Formel vægt | 545.54 |
| Procent renhed | 95% |